Merck
AOB640096329
AOBChem
2-Amino-5-(4-trifluoromethoxyphenyl)pyridine
Größe auswählen
1 G
175,13 €
5 G
473,97 €
Lieferanten-SKU: 26893-1G
175,13 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
175,13 €
5 G
473,97 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 26893-1G
175,13 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O/c13-12(14,15)18-10-4-1-8(2-5-10)9-3-6-11(16)17-7-9/h1-7H,(H2,16,17)
InChIKey
VGMFGZGFABAZCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-amino-5-4-trifluoromethoxyphen-yl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26893.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)