Wichtige Dokumente
AOB640095901
AOBChem
4-Methoxy-biphenyl-3-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-7-12(9-13(14)10-15)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
InChIKey
JHLXZTBOJVCIBP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25868.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)