Merck
AOB640095301
AOBChem
4-Bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde
Größe auswählen
250 MG
298,83 €
500 MG
400,48 €
1 G
537,65 €
5 G
1.767,30 €
Lieferanten-SKU: 24403-250MG
298,83 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
298,83 €
500 MG
400,48 €
1 G
537,65 €
5 G
1.767,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.49
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 24403-250MG
298,83 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-4H,1H3
InChIKey
KNXNOEQKERZPKL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24403.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)