Merck
AOB640094203
AOBChem
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
Größe auswählen
500 MG
135,93 €
1 G
166,55 €
5 G
443,35 €
10 G
711,57 €
Lieferanten-SKU: 20409-500MG
135,93 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
135,93 €
1 G
166,55 €
5 G
443,35 €
10 G
711,57 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 20409-500MG
135,93 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-6-2-7(5-10-11)4-8(9)3-6/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
PMPLWOGTANYTDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-methylbenzaldehyde-oxime.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20409.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)