Merck
AMBH99C04031
Ambeed, Inc.
4-Oxo-4-(pyridin-2-yl)butanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-oxo-4-(2-pyridinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c11-8(4-5-9(12)13)7-3-1-2-6-10-7/h1-3,6H,4-5H2,(H,12,13)
InChIKey
CVKJOHUNVFCNJV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5768-27-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)