Merck
AMBH99C030D2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((1-(6-methoxypyrimidin-4-yl)piperidin-4-yl)methyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.41
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl [1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-4-piperidinyl]methylcarbamate
Inchi Code
1S/C16H26N4O3/c1-16(2,3)23-15(21)17-10-12-5-7-20(8-6-12)13-9-14(22-4)19-11-18-13/h9,11-12H,5-8,10H2,1-4H3,(H,17,21)
InChIKey
YJGCAOUJNAVZND-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353980-25-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)