Merck
AMBH99C02284
Ambeed, Inc.
4-(2-Bromoethyl)aniline hydrobromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.99
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)aniline hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H10BrN.BrH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChIKey
DXKGESYYZKPQCE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29644-22-2.html
Synonym
4-(2-bromoethyl)aniline hydrobromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)