Merck
AMBH996F2B8C
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-((3-hydroxypyridin-2-yl)oxy)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-(3-hydroxypyridin-2-yloxy)acetate
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-2-13-8(12)6-14-9-7(11)4-3-5-10-9/h3-5,11H,2,6H2,1H3
InChIKey
ABMQGSICTIPMKL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/353292-81-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/353292-81-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)