Merck
AMBH98C8E020
Ambeed, Inc.
1-(3-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(3-fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15FO2/c14-11-6-4-5-10(9-11)13(12(15)16)7-2-1-3-8-13/h4-6,9H,1-3,7-8H2,(H,15,16)
InChIKey
RIQOIHJORXEGFT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214262-98-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/214262-98-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)