Merck
AMBH98C8DE03
Ambeed, Inc.
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.5
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(3-bromo-5-chloro-2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H7BrClNO/c1-4(11)7-6(8)2-5(9)3-10-7/h2-4,11H,1H3
InChIKey
AUVBGIYQOJAROI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1374651-62-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)