Merck
AMBH98C8D66A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,4-dioxo-4-(pyridin-3-yl)butanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2,4-dioxo-4-(3-pyridinyl)butanoate
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-2-16-11(15)10(14)6-9(13)8-4-3-5-12-7-8/h3-5,7H,2,6H2,1H3
InChIKey
ZADSMLIXHMTDJK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92288-94-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/92288-94-3.html