Merck
AMBH9884CCEE
Ambeed, Inc.
(4-Vinylphenyl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4-vinylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1,7,10H2
InChIKey
WAVDSLLYAQBITE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
92%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Colorless to yellow Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50325-49-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)