Merck
AMBH9884CCCC
Ambeed, Inc.
(2-Ethylphenyl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChIKey
JPYXQNWIQIBLJT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53759-86-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53759-86-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)