Merck
AMBH9884C485
Ambeed, Inc.
1,2-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.9
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,2-dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)13-7(10,11)12/h1-3H
InChIKey
TWWYCVQUIRYXRE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1682-06-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)