Merck
AMBH9884C229
Ambeed, Inc.
7-Methoxyquinolin-8-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-methoxyquinolin-8-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-13-8-5-4-7-3-2-6-12-10(7)9(8)11/h2-6H,11H2,1H3
InChIKey
FOGHIAFDVVSMOK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83010-84-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/83010-84-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)