Merck
AMBH97F11634
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-(cyclopropanecarbonyl)benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 4-(cyclopropylcarbonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-2-16-13(15)11-7-5-10(6-8-11)12(14)9-3-4-9/h5-9H,2-4H2,1H3
InChIKey
XSMZWMTZXKUJKE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/863769-67-9.html
Synonym
4-Carboethoxyphenyl cyclopropyl ketone
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)