Merck
AMBH97F113C2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(benzo[d]thiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.44
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 4-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22N2O2S/c1-17(2,3)21-16(20)19-10-8-12(9-11-19)15-18-13-6-4-5-7-14(13)22-15/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
InChIKey
RTBLGLFTLCLKRV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1373879-28-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)