Merck
AMBH97F0740B
Ambeed, Inc.
7-O-Methylbiochanin A
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-hydroxy-7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C17H14O5/c1-20-11-5-3-10(4-6-11)13-9-22-15-8-12(21-2)7-14(18)16(15)17(13)19/h3-9,18H,1-2H3
InChIKey
DQNLRFRBAWCJHQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34086-51-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34086-51-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)