Merck
AMBH97F070B4
Ambeed, Inc.
Methyl 6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-16-7-3-4-9-8(5-7)11(14)6-10(13-9)12(15)17-2/h3-6H,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
KDMHMHBQWSJHSI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82633-20-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82633-20-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)