Merck
AMBH97F0670B
Ambeed, Inc.
4-(6-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(6-chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10ClN3O/c9-7-5-8(11-6-10-7)12-1-3-13-4-2-12/h5-6H,1-4H2
InChIKey
CFOBQJWOZVMWBR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22177-92-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)