Merck
AMBH97F05DA3
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.51
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H5Cl3N2O/c10-9(11,12)7(15)6-4-14-8-5(6)2-1-3-13-8/h1-4H,(H,13,14)
InChIKey
PUVWKOWEOBZQCT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/163220-69-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/163220-69-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)