Merck
AMBH97F04A9C
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-chloro-2-nitrophenyl)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl (4-chloro-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO4/c1-15-9(12)4-6-2-3-7(10)5-8(6)11(13)14/h2-3,5H,4H2,1H3
InChIKey
SMDKYKOCWWWBJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147124-37-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/147124-37-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)