Merck
AMBH97F04A64
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-hydroxy-2-methylbenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(12)9-5-4-8(11)6-7(9)2/h4-6,11H,3H2,1-2H3
InChIKey
KPFPCGFKQNSWSQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57081-00-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57081-00-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)