Merck
AMBH97F048E2
Ambeed, Inc.
2-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.54
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
Inchi Code
1S/C12H6BrClO/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6H
InChIKey
UEZFJQZYXQHURA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1360145-45-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1360145-45-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)