Merck
AMBH97F040B3
Ambeed, Inc.
2,5-Di-1H -imidazol-1-yl-1,4-benzenedicarboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,5-di(1H-imidazol-1-yl)terephthalic acid
Inchi Code
1S/C14H10N4O4/c19-13(20)9-6-12(18-4-2-16-8-18)10(14(21)22)5-11(9)17-3-1-15-7-17/h1-8H,(H,19,20)(H,21,22)
InChIKey
VJXCLSZDBWNUJU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1942879-46-0.html
Synonym
2,5-di(1H-imidazol-1-yl)terephthalic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1942879-46-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)