Merck
AMBH97BA11D6
Ambeed, Inc.
4,4'-(1,4-Phenylenebis(oxy))bis(3-(trifluoromethyl)aniline)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.33
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-{4-[4-amino-2-(trifluoromethyl)phenoxy]phenoxy}-3-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C20H14F6N2O2/c21-19(22,23)15-9-11(27)1-7-17(15)29-13-3-5-14(6-4-13)30-18-8-2-12(28)10-16(18)20(24,25)26/h1-10H,27-28H2
InChIKey
LACZRKUWKHQVKS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94525-05-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)