Merck
AMBH97B9F8B9
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-fluoro-5-iodoisonicotinic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.44
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-3-fluoro-5-iodoisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H2ClFINO2/c7-5-4(8)3(6(11)12)2(9)1-10-5/h1H,(H,11,12)
InChIKey
COXWICAAMAQUIR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2219379-36-7.html
Synonym
2-chloro-3-fluoro-5-iodopyridine-4-carboxylic acid
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)