Merck
AMBH96F10D7F
Ambeed, Inc.
HO-PEG11-OH
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.6
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaoxadotriacontane-1,32-diol
Inchi Code
1S/C22H46O12/c23-1-3-25-5-7-27-9-11-29-13-15-31-17-19-33-21-22-34-20-18-32-16-14-30-12-10-28-8-6-26-4-2-24/h23-24H,1-22H2
InChIKey
PSVXZQVXSXSQRO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or low-melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6809-70-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6809-70-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)