Merck
AMBH96F10B1F
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-amine hcl
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.63
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F4NO.ClH/c1-15-7-3-2-5(4-6(7)10)8(14)9(11,12)13;/h2-4,8H,14H2,1H3;1H
InChIKey
RFCDPKSXMINDCH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1803606-55-4.html
Synonym
2,2,2-trifluoro-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)