Merck
AMBH9614FC6D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3,5-dichloroaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.91
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H,10H2
InChIKey
RPQNMASFJWYHNN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211214-30-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)