Merck
AMBH9614F675
Ambeed, Inc.
Methyl 3-chloro-4-hydroxyphenylacetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl (3-chloro-4-hydroxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c1-13-9(12)5-6-2-3-8(11)7(10)4-6/h2-4,11H,5H2,1H3
InChIKey
ACBFEXJHCINJDS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57017-95-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57017-95-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)