Wichtige Dokumente
AMBH9614F65A
Ambeed, Inc.
2-(Diphenylphosphino)aniline
About This Item
Iupac Name
2-(diphenylphosphino)aniline
Inchi Code
1S/C18H16NP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,19H2
InChIKey
WIJJGRVJLNMTCI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)