Merck
AMBH9614F36E
Ambeed, Inc.
1-Butyl-4-methylpyridinium Chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.7
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-butyl-4-methylpyridinium chloride
Inchi Code
1S/C10H16N.ClH/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
YTSDTJNDMGOTFN-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112400-86-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112400-86-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)