Merck
AMBH9614F193
Ambeed, Inc.
((5-Bromo-1,3-phenylene)bis(oxy))dibenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
((5-bromo-1,3-phenylene)bis(oxy))dibenzene
Inchi Code
1S/C18H13BrO2/c19-14-11-17(20-15-7-3-1-4-8-15)13-18(12-14)21-16-9-5-2-6-10-16/h1-13H
InChIKey
YYFFCVUNTHMFNE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41318-73-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)