Merck
AMBH95E08A81
Ambeed, Inc.
(2-Formyl-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.94
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-formyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H6BF3O3/c10-8(11,12)6-1-2-7(9(14)15)5(3-6)4-13/h1-4,14-15H
InChIKey
XMALWAHKGBEGSV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-35-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)