Merck
AMBH95E08493
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-6-methoxypyridin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-fluoro-6-methoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2O/c1-10-6-3-4(8)2-5(7)9-6/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChIKey
NSMXXDYRZZBOIH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale yellow to yellow solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227586-58-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1227586-58-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)