Merck
AMBH95E07C62
Ambeed, Inc.
2-(5,6-Difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C12H4F2N2O/c13-10-1-8-7(6(4-15)5-16)3-12(17)9(8)2-11(10)14/h1-2H,3H2
InChIKey
FKMLTPDJPCYVHT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2083617-82-5.html
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)