Merck
AMBH93E4C92F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(prop-2-yn-1-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.32
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-propynyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-5-6-11-7-9-14(10-8-11)12(15)16-13(2,3)4/h1,11H,6-10H2,2-4H3
InChIKey
CHTFWVDBUXUMCE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/301185-41-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)