Merck
AMBH93E4C662
Ambeed, Inc.
4,4'-Dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4,4'-dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10O6/c15-11-3-1-7(5-9(11)13(17)18)8-2-4-12(16)10(6-8)14(19)20/h1-6,15-16H,(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
UISWLBIMLGAHMF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13987-45-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)