Merck
AMBH93E4C3FF
Ambeed, Inc.
Pentadec-14-enoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.39
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
14-pentadecenoic acid
Inchi Code
1S/C15H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2H,1,3-14H2,(H,16,17)
InChIKey
CAHZYAQCDBBLER-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17351-34-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17351-34-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)