Merck
AMBH93E4C38D
Ambeed, Inc.
Naphthalene-2,6-dicarbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,6-naphthalenedicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8O2/c13-7-9-1-3-11-6-10(8-14)2-4-12(11)5-9/h1-8H
InChIKey
IQDQMRZGMILNMQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5060-65-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)