Merck
AMBH93E4C1DE
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-(3-aminobenzamido)benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 3-(3-aminobenzamido)benzoate
Inchi Code
1S/C16H16N2O3/c1-2-21-16(20)12-6-4-8-14(10-12)18-15(19)11-5-3-7-13(17)9-11/h3-10H,2,17H2,1H3,(H,18,19)
InChIKey
FXFOPEYZMWRLAD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1307391-08-7.html
Synonym
Ethyl 3-(3-aminobenzamido)benzoate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1307391-08-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)