Merck
AMBH93D539E3
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-4,5-dimethylbenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 2-amino-4,5-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-6-4-8(10(12)13-3)9(11)5-7(6)2/h4-5H,11H2,1-3H3
InChIKey
OEBNORXUIYOXGB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19258-73-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/19258-73-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)