Merck
AMBH93D537EF
Ambeed, Inc.
Furo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
furo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-5-6-4-7-8(11-6)2-1-3-9-7/h1-5H
InChIKey
NRWGQISVIQMPPG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112372-05-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)