Merck
AMBH6FD8436F
Ambeed, Inc.
8-Bromo-6-fluorochroman
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
8-bromo-6-fluorochromane
Inchi Code
1S/C9H8BrFO/c10-8-5-7(11)4-6-2-1-3-12-9(6)8/h4-5H,1-3H2
InChIKey
CWHBRNOMRBEAOU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/746638-33-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/746638-33-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)