Merck
AMBH6FD7F6ED
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-1,3-dimethylbenzene
Größe auswählen
1 G
371,09 €
Lieferanten-SKU: A793816-1G
371,09 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
371,09 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A793816-1G
371,09 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-dichloro-1,3-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChIKey
NUXAUCXMSVFGME-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68266-70-6.html
Synonym
2,5-dichloro-1,3-dimethylbenzene
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)