Merck
AMBH58064354
Ambeed, Inc.
Furan-2,5-dicarbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,5-furandicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2N2O/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2H
InChIKey
KCSYJHQYWTYFCM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58491-62-6.html
Piktogramme
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/58491-62-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)