Merck
AMBH324ABC1D
Ambeed, Inc.
8-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
8-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5,11H,2,4,6H2
InChIKey
CGKLHAZLSZWPPY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/937640-02-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/937640-02-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)