Merck
AMBH3155F903
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-nitro-benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-amino-2-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChIKey
SAJYSJVBNGUWJK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/610-36-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)