Wichtige Dokumente
AMBH303C5B74
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-chloronicotinaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-amino-4-chloronicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O/c7-5-1-2-9-6(8)4(5)3-10/h1-3H,(H2,8,9)
InChIKey
SCZVETGVSYSMBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)